Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Lab Star Bench Meter tilbehør
Artikelnummer. 17721849
Skift visning
Type:
Elektrodestativ
Strømadapter
Støvdæksel
USB Kabel
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17721849 USB Kabel
17701849 Elektrodestativ
17711849 Støvdæksel
17711749 Strømadapter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17721849 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LSTARUSB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00 DKK
    356.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 77.54 DKK
    17% Slukket
På lager
Målertilbehør i Orion Lab Star-serien understøtter dit Orion Lab Star PH111 pH-måler, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler eller Orion Lab Star DO113 DO-måler.
Vælg tilbehør i Orion Lab Star-serien til målere til at understøtte din Orion Lab Star PH111 pH/mV-måler, Orion Lab Star EC112-konduktivitetsmåler eller Orion Lab Star DO113 måler for opløst ilt. Brug tilbehøret til målerens støvdæksel til længere opbevaring af måleren. Vælg en erstatningsmåler-monteret elektrodeholder, universel strømadapter eller computerkabel, når det er nødvendigt. Orion Lab Star-seriens pH-meter, konduktivitetsmåler og DO-måler er ideelle til forenklet, budgetvenlig laboratorietestning og dataregistrering.
Orion Lab Star Series Meter Tilbehør Funktioner
  • LSTAR-ARM Orion Lab Star-seriens målermonterede elektrodestander giver dig mulighed for at udskifte dit elektrodestander efter behov og er kompatibel med Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO-måler
  • LSTAR-PWR Orion Lab Star serie universel strømforsyning, 100-240V 50/60 Hz, giver dig mulighed for at udskifte din strømadapter efter behov og er kompatibel med Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO meter
  • LSTAR-USB Orion Lab Star-serien USB computerkabel giver dig mulighed for at udskifte dit computerkabel efter behov og er kompatibelt med Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO meter
  • LSTAR-CVR Orion Lab Star-seriens målerstøvdæksel beskytter din måler mod støv og snavs under opbevaring og er kompatibel med Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO-måler
Ekstra tilbehør, der er kompatibelt med Orion Lab Star Series målere
  • STARA-106 blækbånd kompakt printer, 100-240V 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Lab Star-serien USB computer kabel
Type USB Kabel
Certificeringer/compliance Ingen
Kompatibilitet Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO-måler