Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Lab Star Bench Meter tilbehør
Artikelnummer. 17711749
Type:
Elektrodeholder
Støvdæksel
Strømadapter
USB Kabel
Artikelnummer. 17711749
Brand: Thermo Scientific™ LSTARPWR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Målertilbehør i Orion Lab Star-serien understøtter dit Orion Lab Star PH111 pH-måler, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler eller Orion Lab Star DO113 DO-måler.
Vælg tilbehør i Orion Lab Star-serien til målere til at understøtte din Orion Lab Star PH111 pH/mV-måler, Orion Lab Star EC112-konduktivitetsmåler eller Orion Lab Star DO113 måler for opløst ilt. Brug tilbehøret til målerens støvdæksel til længere opbevaring af måleren. Vælg en erstatningsmåler-monteret elektrodeholder, universel strømadapter eller computerkabel, når det er nødvendigt. Orion Lab Star-seriens pH-meter, konduktivitetsmåler og DO-måler er ideelle til forenklet, budgetvenlig laboratorietestning og dataregistrering.
Orion Lab Star Series Meter Tilbehør Funktioner
  • LSTAR-ARM Orion Lab Star-seriens målermonterede elektrodestander giver dig mulighed for at udskifte dit elektrodestander efter behov og er kompatibel med Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO-måler
  • LSTAR-PWR Orion Lab Star serie universel strømforsyning, 100-240V 50/60 Hz, giver dig mulighed for at udskifte din strømadapter efter behov og er kompatibel med Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO meter
  • LSTAR-USB Orion Lab Star-serien USB computerkabel giver dig mulighed for at udskifte dit computerkabel efter behov og er kompatibelt med Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO meter
  • LSTAR-CVR Orion Lab Star-seriens målerstøvdæksel beskytter din måler mod støv og snavs under opbevaring og er kompatibel med Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO-måler
Ekstra tilbehør, der er kompatibelt med Orion Lab Star Series målere
  • STARA-106 blækbånd kompakt printer, 100-240V 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Inkluderer vægstik til vægstik i USA/Japan, Euro, UK/Singapore, Australien/New Zealand og Kina
Oversigt Orion Lab Star serie 100-240 V 50/60 Hz universal strømadapter med twist-and-lock-stik
Type Strømadapter
Certificeringer/compliance CE, CSA, FCC Klasse A grænser
Kompatibilitet Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO-måler