Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser
Artikelnummer. p-4521272
Type:
Alkalisk reagens
CISA
ISA løsning
Ionisk styrkejusteringsbuffer
Jodidreagens
Nitratinterferensundertrykker
Opbevaringsløsning
Renoveringsløsning
Sulfid-antioxidantbuffer
Syrebuffer
Syrereagens
TISAB II
TISAB III
pH-justerende ISA
pH-justering af lavt niveau ISA
Til brug med (udstyr):
Ammoniakelektrode
Bromidelektrode, cadmiumelektrode, kloridelektrode, kobberelektrode, iodidelektrode, sulfidelektrode, thiocyanatelektrode, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Calciumelektrode
Fluor elektrode
Fluoroboratelektrode, nitratelektrode, perkloratelektrode, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode
Ionselektiv elektrode
Kaliumelektrode
Klorelektrode
Kloridelektrode
Kuldioxid elektrode 9502BNMP
Natrium ISE
Natriumelektrode
Nitratelektrode
Nitrogenoxidelektrode
Sulfidelektrode
Mængde:
475 ml
5 x 50 ml
1 Gal.
4 x 475 ml
2 x 1 l
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
3.8 L
475ml
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 5
Artikelnummer. 11722787
Brand: Thermo Scientific™ 841101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tag mere nøjagtige og reproducerbare ISE-målinger med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser.
Tag mere nøjagtige og reproducerbare ISE-målinger med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser. Ionstyrkejusteringer bruges til analyse med ionselektive elektroder, og specielle reagenser bruges med nogle ionselektive elektroder.
Garanti : Ude af æske
Ionstyrkejustering er tilføjet til alle prøver og standarder for at skabe en ensartet baggrundsionstyrke, som giver mere reproducerbare målinger. Ammoniak pH-justerende ISA (951211) og lavniveau ammoniak pH-justerende ISA (951210) inkluderer begge et pH-indikerende blåt farvestof til øjeblikkelig verifikation af korrekt pH i ammoniakprøver og standarder uden behov for pH-måling. Den ammoniak pH-justerende ISA (951211) forhindrer kompleksdannelse af ammoniak og hæmmer dannelsen af metalhydroxider, hvilket muliggør bestemmelse af total ammoniak i prøven og øger nøjagtigheden af resultaterne. Den lavniveau ammoniak pH-justerende ISA (951210) er ideel til ammoniakprøver med en koncentration på 10 ppm og derunder, som ikke indeholder metalinterferenser.
Alle ionstyrkejusteringsmidler og specielle reagenser er pakket som én 1 pint (475 ml) flaske, undtagen:
  • Kat. nr. 941709 er pakket som to 1 liter (2 x 1L) flasker
  • Kat. nr. 941609 er pakket som fire 1 pint (4 x 475 ml) flasker
  • Kat. nr. 940909 er pakket som én 1 gallon (3,7L) flaske
  • Kat. nr. 940999 er pakket som fire 1 gallon (4 x 3,7L) flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Opbevaringsopløsning til natriumelektrode
Til brug med (udstyr) Natriumelektrode
Type Opbevaringsløsning
Til brug med (applikation) Ionstyrkejusteringer brugt til analyse med ionselektive elektroder og specielle reagenser brugt med nogle ionselektive elektroder
Emballage 5 2 oz. (5 x 60 mL) Flasker
Mængde 475 ml
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ammonium hydroxide,ammonium chloride
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.