Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser
Beskrivelse
Tag mere nøjagtige og reproducerbare ISE-målinger med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser. Ionstyrkejusteringer bruges til analyse med ionselektive elektroder, og specielle reagenser bruges med nogle ionselektive elektroder.
Garanti : Ude af æske
Ionstyrkejustering er tilføjet til alle prøver og standarder for at skabe en ensartet baggrundsionstyrke, som giver mere reproducerbare målinger. Ammoniak pH-justerende ISA (951211) og lavniveau ammoniak pH-justerende ISA (951210) inkluderer begge et pH-indikerende blåt farvestof til øjeblikkelig verifikation af korrekt pH i ammoniakprøver og standarder uden behov for pH-måling. Den ammoniak pH-justerende ISA (951211) forhindrer kompleksdannelse af ammoniak og hæmmer dannelsen af metalhydroxider, hvilket muliggør bestemmelse af total ammoniak i prøven og øger nøjagtigheden af resultaterne. Den lavniveau ammoniak pH-justerende ISA (951210) er ideel til ammoniakprøver med en koncentration på 10 ppm og derunder, som ikke indeholder metalinterferenser.
Alle ionstyrkejusteringsmidler og specielle reagenser er pakket som én 1 pint (475 ml) flaske, undtagen:
- Kat. nr. 941709 er pakket som to 1 liter (2 x 1L) flasker
- Kat. nr. 941609 er pakket som fire 1 pint (4 x 475 ml) flasker
- Kat. nr. 940909 er pakket som én 1 gallon (3,7L) flaske
- Kat. nr. 940999 er pakket som fire 1 gallon (4 x 3,7L) flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH-justering af lavt niveau ISA for ammoniakelektrode |
| Til brug med (udstyr) | Ammoniakelektrode |
| Type | pH-justering af lavt niveau ISA |
| Til brug med (applikation) | Ionstyrkejusteringer brugt til analyse med ionselektive elektroder og specielle reagenser brugt med nogle ionselektive elektroder |
| Emballage | Se de enkelte komponenter |
| Mængde | 475 ml |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonia pH - Adjusting ISA
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H370-Forårsager organskader.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/redningsmand.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P321-Særlig behandling (se supplerende instruktioner om administration af modgift på denne etiket).,Særlig behandling (se supplerende instruktioner om administration af modgift på denne etiket).
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.,VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.,Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.,Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.,VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.,Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.,VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /,I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.,Skyl munden.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.,Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.,Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsanlæg,Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsanlæg
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.,I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.,Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide, Methanol, Thymolphtale
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.