Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser
Descrizione
Tag mere nøjagtige og reproducerbare ISE-målinger med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser. Ionstyrkejusteringer bruges til analyse med ionselektive elektroder, og specielle reagenser bruges med nogle ionselektive elektroder.
Garanti : Ude af æske
Ionstyrkejusterer tilføjes til alle prøver og standarder for at skabe en ensartet baggrundsionstyrke, hvilket giver mere reproducerbare målinger. Ammoniak-pH-justerende ISA (951211) og lavniveau ammoniak pH-justerende ISA (951210) inkluderer begge et pH-indikerende blåt farvestof for øjeblikkelig verifikation af korrekt pH i ammoniakprøver og standarder uden pH-måling. Ammoniak-pH-justerende ISA (951211) forhindrer sammensætning af ammoniak og hæmmer dannelsen af metalhydroxider, hvilket muliggør bestemmelse af total ammoniak i prøven og øger nøjagtigheden af resultaterne. Den lavniveau ammoniak pH-justerende ISA (951210) er ideel for ammoniakprøver med en koncentration på 10 ppm og derunder, som ikke indeholder metalforstyrrelser.
Alle ionstyrkejusterere og specialreagenser er pakket som én 1 pint (475 ml) flaske, undtagen:
- Kat. Nej. 941709 pakkes som to flasker på 1 quart (2 x 1L)
- Kat. Nej. 941609 pakkes som fire 1-pint (4 x 475 ml) flasker
- Kat. Nej. 940909 pakkes som en 1-gallon (3,7L) flaske
- Kat. Nr. 940999 pakkes som fire 1-gallon (4 x 3,7L) flasker
Specifica
Specifica
| Oversigt | ISA for bromid-, cadmium-, klorid-, kobber-, jodid-, sufid-, thiocyanatelektroder |
| Til brug med (udstyr) | Bromidelektrode, Cadmiumelektrode, Kloridelektrode, Cupric-elektrode, Jodidelektrode, Sufidelektrode, Thiocyanat-elektrode |
| Type | ISA-løsning |
| Til brug med (applikation) | Ionstyrkejusteringer brugt til analyse med ionselektive elektroder og specielle reagenser brugt med nogle ionselektive elektroder |
| Emballage | 5 2 oz. (5 x 60 mL) Flasker |
| Mængde | 475 ml |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.