Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser
Beskrivelse
Tag mere nøjagtige og reproducerbare ISE-målinger med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser. Ionstyrkejusteringer bruges til analyse med ionselektive elektroder, og specielle reagenser bruges med nogle ionselektive elektroder.
Garanti : Ude af æske
Ionstyrkejusterer tilføjes til alle prøver og standarder for at skabe en ensartet baggrundsionstyrke, hvilket giver mere reproducerbare målinger. Ammoniak-pH-justerende ISA (951211) og lavniveau ammoniak pH-justerende ISA (951210) inkluderer begge et pH-indikerende blåt farvestof for øjeblikkelig verifikation af korrekt pH i ammoniakprøver og standarder uden pH-måling. Ammoniak-pH-justerende ISA (951211) forhindrer sammensætning af ammoniak og hæmmer dannelsen af metalhydroxider, hvilket muliggør bestemmelse af total ammoniak i prøven og øger nøjagtigheden af resultaterne. Den lavniveau ammoniak pH-justerende ISA (951210) er ideel for ammoniakprøver med en koncentration på 10 ppm og derunder, som ikke indeholder metalforstyrrelser.
Alle ionstyrkejusterere og specialreagenser er pakket som én 1 pint (475 ml) flaske, undtagen:
- Kat. Nej. 941709 pakkes som to flasker på 1 quart (2 x 1L)
- Kat. Nej. 941609 pakkes som fire 1-pint (4 x 475 ml) flasker
- Kat. Nej. 940909 pakkes som en 1-gallon (3,7L) flaske
- Kat. Nr. 940999 pakkes som fire 1-gallon (4 x 3,7L) flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TISAB III Koncentrat til fluorelektrode |
| Til brug med (udstyr) | Fluoridelektrode |
| Type | TISAB III |
| Til brug med (applikation) | Ionstyrkejusteringer brugt til analyse med ionselektive elektroder og specielle reagenser brugt med nogle ionselektive elektroder |
| Emballage | Flaske |
| Mængde | 475 ml |
Sikkerhed og håndtering
- TISAB III Concentrate with CDTA
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P321-Særlig behandling (se supplemental first aid instructions på denne etiket).
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Chloride, Ammonium Acetate, trans-1,2-Diaminocyclohexane-Tetraacetic Acid Monohydrate (CDTA
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.