Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser
Artikelnummer. 11737707
Type:
Alkalisk reagens
CISA
ISA løsning
Ionisk styrkejusteringsbuffer
Jodidreagens
Nitratinterferensundertrykker
Opbevaringsløsning
Renoveringsløsning
Sulfid-antioxidantbuffer
Syrebuffer
Syrereagens
TISAB II
TISAB III
pH-justerende ISA
pH-justering af lavt niveau ISA
Til brug med (udstyr):
Ammoniakelektrode
Bromidelektrode, cadmiumelektrode, kloridelektrode, kobberelektrode, iodidelektrode, sulfidelektrode, thiocyanatelektrode, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Calciumelektrode
Fluor elektrode
Fluoroboratelektrode, nitratelektrode, perkloratelektrode, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode
Ionselektiv elektrode
Kaliumelektrode
Klorelektrode
Kloridelektrode
Kuldioxid elektrode 9502BNMP
Natrium ISE
Natriumelektrode
Nitratelektrode
Nitrogenoxidelektrode
Sulfidelektrode
Mængde:
475 ml
5 x 50 ml
1 Gal.
4 x 475 ml
2 x 1 l
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
3.8 L
475ml
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 5
Artikelnummer. 11737707
Brand: Thermo Scientific™ 977011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tag mere nøjagtige og reproducerbare ISE-målinger med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser.
Tag mere nøjagtige og reproducerbare ISE-målinger med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser. Ionstyrkejusteringer bruges til analyse med ionselektive elektroder, og specielle reagenser bruges med nogle ionselektive elektroder.
Garanti : Ude af æske
Ionstyrkejustering er tilføjet til alle prøver og standarder for at skabe en ensartet baggrundsionstyrke, som giver mere reproducerbare målinger. Ammoniak pH-justerende ISA (951211) og lavniveau ammoniak pH-justerende ISA (951210) inkluderer begge et pH-indikerende blåt farvestof til øjeblikkelig verifikation af korrekt pH i ammoniakprøver og standarder uden behov for pH-måling. Den ammoniak pH-justerende ISA (951211) forhindrer kompleksdannelse af ammoniak og hæmmer dannelsen af metalhydroxider, hvilket muliggør bestemmelse af total ammoniak i prøven og øger nøjagtigheden af resultaterne. Den lavniveau ammoniak pH-justerende ISA (951210) er ideel til ammoniakprøver med en koncentration på 10 ppm og derunder, som ikke indeholder metalinterferenser.
Alle ionstyrkejusteringsmidler og specielle reagenser er pakket som én 1 pint (475 ml) flaske, undtagen:
  • Kat. nr. 941709 er pakket som to 1 liter (2 x 1L) flasker
  • Kat. nr. 941609 er pakket som fire 1 pint (4 x 475 ml) flasker
  • Kat. nr. 940909 er pakket som én 1 gallon (3,7L) flaske
  • Kat. nr. 940999 er pakket som fire 1 gallon (4 x 3,7L) flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Syreagens til restklorelektrode
Til brug med (udstyr) Klorelektrode
Type Syrereagens
Til brug med (applikation) Ionstyrkejusteringer brugt til analyse med ionselektive elektroder og specielle reagenser brugt med nogle ionselektive elektroder
Emballage Flaske
Mængde 475 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acid reagent for residual chlorine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetic acid, sodiumacetate
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.