Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser
Artikelnummer. 11717537
Skift visning
Type:
Alkalisk reagens
CISA
ISA-løsning
Ionisk styrkejusterbuffer
Jodidreagens
Nitratinterferensdæmper
Opbevaringsløsning
Reconditioneringsløsning
Sulfid antioxidantbuffer
Syrebuffer
Syrereagens
TISAB II
TISAB III
pH-justering af ISA
pH-justering af lavt niveau ISA
Til brug med (udstyr):
Ammoniakelektrode
Bromidelektrode, Cadmiumelektrode, Kloridelektrode, Cupric-elektrode, Jodidelektrode, Sufidelektrode, Thiocyanat-elektrode
Calciumelektrode
Cyanidelektrode
Fluoridelektrode
Fluoroboratelektrode, Nitratelektrode, Perkloratelektrode
Kaliumelektrode
Klorelektrode
Kloridelektrode
Kuldioxidelektrode
Natrium ISE
Natriumelektrode
Nitratelektrode
Nitrogenoxidelektrode
Sulfidelektrode
Mængde:
475 ml
5 x 50 ml
1 Gal.
4 x 475 ml
2 x 1 l
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
3.8 L
475ml
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 5
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Mængde unitSize
11717537 ISA-løsning Kaliumelektrode 475 ml 475ml
11722787 Opbevaringsløsning Natriumelektrode 475 ml Hver
12049967 Ionisk styrkejusterbuffer Natrium ISE 475 ml 475ml
12038882 Reconditioneringsløsning Natriumelektrode 475 ml 475ml
11767527 Nitratinterferensdæmper Nitratelektrode 475 ml 475ml
11777527 ISA-løsning Fluoroboratelektrode, Nitratelektrode, Perkloratelektrode 475 ml 475ml
11747537 ISA-løsning Calciumelektrode 475 ml 475ml
11976079 ISA-løsning Bromidelektrode, Cadmiumelektrode, Kloridelektrode, Cupric-elektrode, Jodidelektrode, Sufidelektrode, Thiocyanat-elektrode 475 ml 475ml
11757647 TISAB II Fluoridelektrode 1 Gal. 3.8 L
11966089 TISAB III Fluoridelektrode 475 ml 475ml
10665261 TISAB II Fluoridelektrode 4 x 1 gal. Pakke med 4
11777777 Sulfid antioxidantbuffer Sulfidelektrode 4 x 475 ml 475ml
11747757 CISA Kloridelektrode 2 x 1 l Pakke med 2
10598741 ISA-løsning Kuldioxidelektrode 475 ml 475ml
11777677 Alkalisk reagens Cyanidelektrode 475 ml 475ml
12993247 pH-justering af lavt niveau ISA Ammoniakelektrode 475 ml 475ml
12881521 pH-justering af ISA Ammoniakelektrode 475 ml 475ml
12903257 Opbevaringsløsning Ammoniakelektrode 475 ml 475ml
11767687 Syrebuffer Nitrogenoxidelektrode 475 ml 475ml
11767807 Jodidreagens Klorelektrode 5 x 50 ml Pakke med 5
11737707 Syrereagens Klorelektrode 475 ml 475ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 11717537 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 931911
Tag mere nøjagtige og reproducerbare ISE-målinger med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser.
Tag mere nøjagtige og reproducerbare ISE-målinger med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser. Ionstyrkejusteringer bruges til analyse med ionselektive elektroder, og specielle reagenser bruges med nogle ionselektive elektroder.
Garanti : Ude af æske
Ionstyrkejustering er tilføjet til alle prøver og standarder for at skabe en ensartet baggrundsionstyrke, som giver mere reproducerbare målinger. Ammoniak pH-justerende ISA (951211) og lavniveau ammoniak pH-justerende ISA (951210) inkluderer begge et pH-indikerende blåt farvestof til øjeblikkelig verifikation af korrekt pH i ammoniakprøver og standarder uden behov for pH-måling. Den ammoniak pH-justerende ISA (951211) forhindrer kompleksdannelse af ammoniak og hæmmer dannelsen af metalhydroxider, hvilket muliggør bestemmelse af total ammoniak i prøven og øger nøjagtigheden af resultaterne. Den lavniveau ammoniak pH-justerende ISA (951210) er ideel til ammoniakprøver med en koncentration på 10 ppm og derunder, som ikke indeholder metalinterferenser.
Alle ionstyrkejusteringsmidler og specielle reagenser er pakket som én 1 pint (475 ml) flaske, undtagen:
  • Kat. nr. 941709 er pakket som to 1 liter (2 x 1L) flasker
  • Kat. nr. 941609 er pakket som fire 1 pint (4 x 475 ml) flasker
  • Kat. nr. 940909 er pakket som én 1 gallon (3,7L) flaske
  • Kat. nr. 940999 er pakket som fire 1 gallon (4 x 3,7L) flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ISA for kaliumelektrode
Til brug med (udstyr) Kaliumelektrode
Type ISA-løsning
Til brug med (applikation) Ionstyrkejusteringer brugt til analyse med ionselektive elektroder og specielle reagenser brugt med nogle ionselektive elektroder
Emballage Flaske
Mængde 475 ml
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.