Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser
Beskrivning
Tag mere nøjagtige og reproducerbare ISE-målinger med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) og specielle reagenser. Ionstyrkejusteringer bruges til analyse med ionselektive elektroder, og specielle reagenser bruges med nogle ionselektive elektroder.
Garanti : Ude af æske
Ionstyrkejustering er tilføjet til alle prøver og standarder for at skabe en ensartet baggrundsionstyrke, som giver mere reproducerbare målinger. Ammoniak pH-justerende ISA (951211) og lavniveau ammoniak pH-justerende ISA (951210) inkluderer begge et pH-indikerende blåt farvestof til øjeblikkelig verifikation af korrekt pH i ammoniakprøver og standarder uden behov for pH-måling. Den ammoniak pH-justerende ISA (951211) forhindrer kompleksdannelse af ammoniak og hæmmer dannelsen af metalhydroxider, hvilket muliggør bestemmelse af total ammoniak i prøven og øger nøjagtigheden af resultaterne. Den lavniveau ammoniak pH-justerende ISA (951210) er ideel til ammoniakprøver med en koncentration på 10 ppm og derunder, som ikke indeholder metalinterferenser.
Alle ionstyrkejusteringsmidler og specielle reagenser er pakket som én 1 pint (475 ml) flaske, undtagen:
- Kat. nr. 941709 er pakket som to 1 liter (2 x 1L) flasker
- Kat. nr. 941609 er pakket som fire 1 pint (4 x 475 ml) flasker
- Kat. nr. 940909 er pakket som én 1 gallon (3,7L) flaske
- Kat. nr. 940999 er pakket som fire 1 gallon (4 x 3,7L) flasker
Specifikationer
Specifikationer
| Oversigt | TISAB II for fluorelektrode |
| Til brug med (udstyr) | Fluor elektrode |
| Type | TISAB II |
| Til brug med (applikation) | Ionstyrkejusteringer brugt til analyse med ionselektive elektroder og specielle reagenser brugt med nogle ionselektive elektroder |
| Mængde | 4 x 1 gal. |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.