Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Fyldningsløsninger
Artikelnummer. 12871521
Skift visning
Mængde:
60 ml
5 x 60 ml
Til brug med (udstyr):
Ammoniak ISE
Ammonium ISE
Kalium ISE
Kuldioxid ISE
Natrium ISE
Natrium ISE (lavt natrium)
Nitrat ISE
Pakningsstørrelse:
60ml
Hver
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12871521 60 ml Ammoniak ISE Hver
12084502 5 x 60 ml Natrium ISE Pakke med 5
12048882 5 x 60 ml Natrium ISE (lavt natrium) Pakke med 5
11762787 5 x 60 ml Ammonium ISE Pakke med 5
12074502 5 x 60 ml Nitrat ISE Pakke med 5
11737797 5 x 60 ml Kalium ISE Pakke med 5
11717677 60 ml Kuldioxid ISE 60ml
12024502 60 ml Ammoniak ISE 60ml
10368883 60 ml Ammoniak ISE 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12871521 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 951209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00 DKK
    643.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.87 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre ydeevnen og forlænge levetiden af dine ionselektive elektroder med disse ISE-fyldningsløsninger.
Forbedre ydeevnen og forlænge levetiden af dine ionselektive elektroder med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Fyldningsløsninger. Disse løsninger er specielt formuleret til at arbejde med de anbefalede ionselektive elektroder og forhindre elektrodeinterferens i at fylde opløsning.
Funktioner:
  • Fyldnings-/vedligeholdelsesløsninger er til brug med Thermo Scientific™ Orion™ ionselektive elektroder (ISE)
  • Optimale Result™ ISE-fyldningsløsninger er specielt designet til Ionplus™ serieionselektive elektroder
Bestillingsoplysninger:
  • Pakket som sæt på fem 2 oz. (5 x 60 ml) flasker, undtagen Cat. Nej. 951209, 951202 og 950202 pakket som én 2 oz. (60 ml) flaske og Cat. Nej. 954602 pakket som én 1,6 oz. (50 ml) flaske
Bemærk:
Følgende delenummer er blevet ændret på grund af en nylig systemopgradering:
Gammelt reservedelsnummer: 900018
Nyt delnummer: 900018-WA
Brug venligst det nye reservedelsnummer, når du afgiver en ordre eller anmoder om et tilbud. De gamle og nye delenumre kan udskiftes i Certificate of Analysis og Material Safety Data Sheet (MSDS)-filer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fyldopløsning til ammoniak højtydende ISE
Til brug med (udstyr) Ammoniak ISE
Type ISE-fyldningsløsning
Mængde 60 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Optimum Results
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: water, ammonium sulfate, sodium chloride
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.