Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Fyldningsløsninger
Beskrivelse
Forbedre ydeevnen og forlænge levetiden af dine ionselektive elektroder med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Fyldningsløsninger. Disse løsninger er specielt formuleret til at arbejde med de anbefalede ionselektive elektroder og forhindre elektrodeinterferens i at fylde opløsning.
- Påfyldnings-/vedligeholdelsesløsninger er til brug med Thermo Scientific™ Orion™ Ionselektive elektroder (ISE)
- Optimal Result™ ISE påfyldningsløsninger er specielt designet til Ionplus™ serie ion-selektive elektroder
Bestillingsoplysninger:
- Pakket som sæt af fem 2 oz. (5 x 60 ml) flasker, undtagen kat. nr. 951209, 951202 og 950202 pakket som én 2 oz. (60 ml) flaske og kat. nr. 954602 pakket som én 1,6 oz. (50 ml) flaske
Bemærk:
Følgende varenummer er blevet ændret på grund af en nylig systemopgradering:
Gammelt reservedelsnummer: 900018
Nyt varenummer: 900018-WA
Brug venligst det nye varenummer, når du afgiver en ordre eller anmoder om et tilbud. De gamle og nye varenumre er udskiftelige på Analysecertifikat og Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) filer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fyld opløsning til natrium ISE |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Orion Ionselektive elektroder |
| Type | Ion-selektive kombinationselektroder Fyldningsløsninger |
| Mængde | 5 x 60 ml |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium Reference Electrode Filling Solution 2M NH4Cl
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.