Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Fyldningsløsninger
Artikelnummer. 12054502
Skift visning
Mængde:
60 ml
5 x 60 ml
Til brug med (udstyr):
Ammoniak ISE
Ammonium ISE
Bromid ISE, Cupric ISE, Jodid ISE
Cadmium ISE, Calcium ISE, Fluorid ISE, Sulfid ISE
Chlorid ISE
Chlorid ISE, Cyanid ISE, Lead ISE, Sølv/Sulfid ISE
Kalium ISE
Kuldioxid ISE
Natrium ISE
Natrium ISE (lavt natrium)
Nitrat ISE
Sølv ISE
Pakningsstørrelse:
60ml
Hver
Pakke med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12054502 5 x 60 ml Cadmium ISE, Calcium ISE, Fluorid ISE, Sulfid ISE Pakke med 5
12084502 5 x 60 ml Natrium ISE Pakke med 5
12048882 5 x 60 ml Natrium ISE (lavt natrium) Pakke med 5
11727797 5 x 60 ml Chlorid ISE Pakke med 5
11762787 5 x 60 ml Ammonium ISE Pakke med 5
12074502 5 x 60 ml Nitrat ISE Pakke med 5
11854333 5 x 60 ml Chlorid ISE, Cyanid ISE, Lead ISE, Sølv/Sulfid ISE Pakke med 5
11956079 5 x 60 ml Bromid ISE, Cupric ISE, Jodid ISE Pakke med 5
11737797 5 x 60 ml Kalium ISE Pakke med 5
11747797 5 x 60 ml Sølv ISE Pakke med 5
11717677 60 ml Kuldioxid ISE 60ml
12024502 60 ml Ammoniak ISE 60ml
12871521 60 ml Ammoniak ISE Hver
10368883 60 ml Ammoniak ISE 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 12054502 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 900061
 Begrænset vare
På lager
Forbedre ydeevnen og forlænge levetiden af dine ionselektive elektroder med disse ISE-fyldningsløsninger.
Forbedre ydeevnen og forlænge levetiden af dine ionselektive elektroder med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Fyldningsløsninger. Disse løsninger er specielt formuleret til at arbejde med de anbefalede ionselektive elektroder og forhindre elektrodeinterferens i at fylde opløsning.
Funktioner:
  • Fyldnings-/vedligeholdelsesløsninger er til brug med Thermo Scientific™ Orion™ ionselektive elektroder (ISE)
  • Optimale Result™ ISE-fyldningsløsninger er specielt designet til Ionplus™ serieionselektive elektroder
Bestillingsoplysninger:
  • Pakket som sæt på fem 2 oz. (5 x 60 ml) flasker, undtagen Cat. Nej. 951209, 951202 og 950202 pakket som én 2 oz. (60 ml) flaske og Cat. Nej. 954602 pakket som én 1,6 oz. (50 ml) flaske
Bemærk:
Følgende delenummer er blevet ændret på grund af en nylig systemopgradering:
Gammelt reservedelsnummer: 900018
Nyt delnummer: 900018-WA
Brug venligst det nye reservedelsnummer, når du afgiver en ordre eller anmoder om et tilbud. De gamle og nye delenumre kan udskiftes i Certificate of Analysis og Material Safety Data Sheet (MSDS)-filer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Optimale resultater En påfyldningsopløsning til Cadmium, Calcium, Fluorid og Sulfide ISE
Til brug med (udstyr) Cadmium ISE, Calcium ISE, Fluorid ISE, Sulfid ISE
Type ISE-fyldningsløsning
Mængde 5 x 60 ml
Produktidentifikator
  • optimum results F reference filling solution
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate, sodium chloride, silver chloride
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.