Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Fyldningsløsninger
Artikelnummer. 11956079
Mængde:
60 mL
5 x 60 mL
Til brug med (udstyr):
Ammonia ISE
Ammoniak ISE
Bromide ISE, Cupric ISE, Iodide ISE
Cadmium ISE, Calcium ISE, ISE kombinationselektrode, Sulfide ISE
Carbon Dioxide ISE
Chloride ISE
Chloride ISE, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE
Nitrate ISE
Potassium ISE
Silver ISE
Sodium ISE (Low Sodium)
Thermo Scientific Orion Ionselektive elektroder
Pakningsstørrelse:
60ml
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11956079
Brand: Thermo Scientific™ 900063
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre ydeevnen og forlænge levetiden af dine ionselektive elektroder med disse ISE-fyldningsløsninger.
Forbedre ydeevnen og forlænge levetiden af dine ionselektive elektroder med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Fyldningsløsninger. Disse løsninger er specielt formuleret til at arbejde med de anbefalede ionselektive elektroder og forhindre elektrodeinterferens i at fylde opløsning.
Funktioner:
  • Påfyldnings-/vedligeholdelsesløsninger er til brug med Thermo Scientific™ Orion™ Ionselektive elektroder (ISE)
  • Optimal Result™ ISE påfyldningsløsninger er specielt designet til Ionplus™ serie ion-selektive elektroder
Bestillingsoplysninger:
  • Pakket som sæt af fem 2 oz. (5 x 60 ml) flasker, undtagen kat. nr. 951209, 951202 og 950202 pakket som én 2 oz. (60 ml) flaske og kat. nr. 954602 pakket som én 1,6 oz. (50 ml) flaske
Bemærk:
Følgende varenummer er blevet ændret på grund af en nylig systemopgradering:
Gammelt reservedelsnummer: 900018
Nyt varenummer: 900018-WA
Brug venligst det nye varenummer, når du afgiver en ordre eller anmoder om et tilbud. De gamle og nye varenumre er udskiftelige på Analysecertifikat og Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) filer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Optimale resultater D Fyldopløsning til bromid-, kobber- og jodid-ISE
Til brug med (udstyr) Bromide ISE, Cupric ISE, Iodide ISE
Type Ion-selektive kombinationselektroder Fyldningsløsninger
Mængde 5 x 60 mL
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: water, ammonium sulfate, sodium chloride
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.