Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Fyldningsløsninger
Artikelnummer. 11854333
Skift visning
Mængde:
60 ml
5 x 60 ml
Til brug med (udstyr):
Ammoniak ISE
Bromid ISE, kobber(II) ISE, iodid ISE, Cupric ISE, Iodide ISE
Cadmium ISE, Calcium ISE, ISE kombinationselektrode, Sulfide ISE
Kalium ISE
Klorid ISE
Klorid ISE, cyanid ISE, bly ISE, sølv/sulfid ISE, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE
Kuldioxid ISE
Natrium ISE (lavt natriumindhold)
Nitrat ISE
Sølv ISE
Thermo Scientific Orion Ionselektive elektroder
Pakningsstørrelse:
60ml
Hver
Pakke med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Til brug med (udstyr) unitSize
11854333 5 x 60 ml Klorid ISE, cyanid ISE, bly ISE, sølv/sulfid ISE, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE Pakke med 5
12084502 5 x 60 ml Thermo Scientific Orion Ionselektive elektroder Pakke med 5
12048882 5 x 60 ml Natrium ISE (lavt natriumindhold) Pakke med 5
11727797 5 x 60 ml Klorid ISE Pakke med 5
11762787 5 x 60 ml Thermo Scientific Orion Ionselektive elektroder Pakke med 5
12074502 5 x 60 ml Nitrat ISE Pakke med 5
12054502 5 x 60 ml Cadmium ISE, Calcium ISE, ISE kombinationselektrode, Sulfide ISE Pakke med 5
11956079 5 x 60 ml Bromid ISE, kobber(II) ISE, iodid ISE, Cupric ISE, Iodide ISE Pakke med 5
11737797 5 x 60 ml Kalium ISE Pakke med 5
11747797 5 x 60 ml Sølv ISE Pakke med 5
11717677 60 ml Kuldioxid ISE 60ml
12024502 60 ml Ammoniak ISE 60ml
12871521 60 ml Ammoniak ISE Hver
10368883 60 ml Ammoniak ISE 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11854333 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 900062
Forbedre ydeevnen og forlænge levetiden af dine ionselektive elektroder med disse ISE-fyldningsløsninger.
Forbedre ydeevnen og forlænge levetiden af dine ionselektive elektroder med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Fyldningsløsninger. Disse løsninger er specielt formuleret til at arbejde med de anbefalede ionselektive elektroder og forhindre elektrodeinterferens i at fylde opløsning.
Funktioner:
  • Påfyldnings-/vedligeholdelsesløsninger er til brug med Thermo Scientific™ Orion™ Ionselektive elektroder (ISE)
  • Optimal Result™ ISE påfyldningsløsninger er specielt designet til Ionplus™ serie ion-selektive elektroder
Bestillingsoplysninger:
  • Pakket som sæt af fem 2 oz. (5 x 60 ml) flasker, undtagen kat. nr. 951209, 951202 og 950202 pakket som én 2 oz. (60 ml) flaske og kat. nr. 954602 pakket som én 1,6 oz. (50 ml) flaske
Bemærk:
Følgende varenummer er blevet ændret på grund af en nylig systemopgradering:
Gammelt reservedelsnummer: 900018
Nyt varenummer: 900018-WA
Brug venligst det nye varenummer, når du afgiver en ordre eller anmoder om et tilbud. De gamle og nye varenumre er udskiftelige på Analysecertifikat og Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) filer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Optimale resultater B Fyldningsopløsning til klorid, cyanid, bly og sølv/sulfid ISE
Til brug med (udstyr) Klorid ISE, cyanid ISE, bly ISE, sølv/sulfid ISE, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE
Type Ion-selektive kombinationselektroder Fyldningsløsninger
Mængde 5 x 60 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Optimum Results B Reference Filling Solution
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium Nitrate, Potassium Chloride, Triton X-100, SilverNitrate
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.