Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Fyldningsløsninger
Artikelnummer. 11762787
Mængde:
60 ml
5 x 60 ml
Til brug med (udstyr):
Ammoniak ISE
Bromid ISE, kobber(II) ISE, iodid ISE, Cupric ISE, Iodide ISE
Cadmium ISE, Calcium ISE, ISE kombinationselektrode, Sulfide ISE
Kalium ISE
Klorid ISE
Klorid ISE, cyanid ISE, bly ISE, sølv/sulfid ISE, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE
Kuldioxid ISE
Natrium ISE (lavt natriumindhold)
Nitrat ISE
Sølv ISE
Thermo Scientific Orion Ionselektive elektroder
Pakningsstørrelse:
60ml
Hver
Pakke med 5
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11762787
Brand: Thermo Scientific™ 900018WA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Forbedre ydeevnen og forlænge levetiden af dine ionselektive elektroder med disse ISE-fyldningsløsninger.
Forbedre ydeevnen og forlænge levetiden af dine ionselektive elektroder med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Fyldningsløsninger. Disse løsninger er specielt formuleret til at arbejde med de anbefalede ionselektive elektroder og forhindre elektrodeinterferens i at fylde opløsning.
Funktioner:
  • Påfyldnings-/vedligeholdelsesløsninger er til brug med Thermo Scientific™ Orion™ Ionselektive elektroder (ISE)
  • Optimal Result™ ISE påfyldningsløsninger er specielt designet til Ionplus™ serie ion-selektive elektroder
Bestillingsoplysninger:
  • Pakket som sæt af fem 2 oz. (5 x 60 ml) flasker, undtagen kat. nr. 951209, 951202 og 950202 pakket som én 2 oz. (60 ml) flaske og kat. nr. 954602 pakket som én 1,6 oz. (50 ml) flaske
Bemærk:
Følgende varenummer er blevet ændret på grund af en nylig systemopgradering:
Gammelt reservedelsnummer: 900018
Nyt varenummer: 900018-WA
Brug venligst det nye varenummer, når du afgiver en ordre eller anmoder om et tilbud. De gamle og nye varenumre er udskiftelige på Analysecertifikat og Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) filer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fyld opløsning til ammonium ISE
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Orion Ionselektive elektroder
Type Ion-selektive kombinationselektroder Fyldningsløsninger
Mængde 5 x 60 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Outer Filling Solution for Ammonium Electrode
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: cesium chloride, triton x-100
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.