Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Fyldningsløsninger
Beskrivelse
Forbedre ydeevnen og forlænge levetiden af dine ionselektive elektroder med Thermo Scientific™ Orion™ ISE Fyldningsløsninger. Disse løsninger er specielt formuleret til at arbejde med de anbefalede ionselektive elektroder og forhindre elektrodeinterferens i at fylde opløsning.
Funktioner:
- Påfyldnings-/vedligeholdelsesløsninger er til brug med Thermo Scientific™ Orion™ Ionselektive elektroder (ISE)
- Optimal Result™ ISE påfyldningsløsninger er specielt designet til Ionplus™ serie ion-selektive elektroder
Bestillingsoplysninger:
- Pakket som sæt af fem 2 oz. (5 x 60 ml) flasker, undtagen kat. nr. 951209, 951202 og 950202 pakket som én 2 oz. (60 ml) flaske og kat. nr. 954602 pakket som én 1,6 oz. (50 ml) flaske
Bemærk:
Følgende varenummer er blevet ændret på grund af en nylig systemopgradering:
Gammelt reservedelsnummer: 900018
Nyt varenummer: 900018-WA
Brug venligst det nye varenummer, når du afgiver en ordre eller anmoder om et tilbud. De gamle og nye varenumre er udskiftelige på Analysecertifikat og MSDS-filer (Material Data Safety Sheet).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fyld opløsning til kuldioxid ISE |
| Til brug med (udstyr) | Kuldioxid ISE |
| Type | Ion-selektive kombinationselektroder Fyldningsløsninger |
| Mængde | 60 ml |
Sikkerhed og håndtering
- Carbon Dioxide Electrode Internal Filling Solution
- Advarsel
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium Bicarbonate,Potassium Chloride,Silver Nitrate
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.