Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder
Artikelnummer. p-4521283
Koncentration:
0,1 M KCl
0,1 M NH4Cl
0,1 M NaBr
0,1 M NaCl
0,1 M NaF
0,1 M NaHCO3
0,1 M NaI
0,1 M NaNO3
0,1 M NaSO4
0,1 M Pb(ClO4) 2
0,1 mio.
1 M NaCl
1 ppm som F- med TISAB II
1 ppm som F- med TISAB II og 10 ppm som F- med TISAB II
10 ppm som F- med TISAB II
10 ppm som Na+
100 ppm som CaCO3
100 ppm som Cl-
100 ppm som Cl2
100 ppm som F-
100 ppm som N
100 ppm som Na+
1000 ppm som CaCO3
1000 ppm som Cl-
1000 ppm som N
1000 ppm som Na+
1000 ppm som Na+ med ISA
2 ppm som F- med TISAB II
Pakningsstørrelse:
475ml
Hver
Artikelnummer. 11757677
Brand: Thermo Scientific™ 951006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tag reproducerbare ISE-målinger med Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Til brug med ionselektive elektroder fra ammoniak til vandhårdhed.
Tag nøjagtige, reproducerbare ionkoncentrationsmålinger ved at kalibrere din Ion Selective Electrode med høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Brug disse standarder med elektroder, herunder ammoniak, chlorid, fluorid, nitrat, kalium, sølv, natrium og sulfid. Orion kalibreringsstandarder er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alle standarder er 1 pint (475 ml) flasker, medmindre andet er angivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ammonia Standard
Emballage 1 flaske
Analysecertifikat Yes
Koncentration eller sammensætningsnoter C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Ammonium Chloride
Sporbarhed til NIST Yes
Produktlinje Ammonia Ion Selective Electrodes Including 9512BNWP, 9512HPBNWP
Koncentration 0,1 M NH4Cl
Farve Farveløs
Til brug med (udstyr) Ammonia Ion Selective Electrode
Løsningstype Calibration Standard
Type Calibration Standard
Mængde 475 mL
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.