Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder
Beskrivelse
Tag nøjagtige, reproducerbare ionkoncentrationsmålinger ved at kalibrere din Ion Selective Electrode med høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Brug disse standarder med elektroder, herunder ammoniak, chlorid, fluorid, nitrat, kalium, sølv, natrium og sulfid. Orion kalibreringsstandarder er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alle standarder er 1 pint (475 ml) flasker, medmindre andet er angivet.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Bromide Standard |
| Emballage | 1 flaske |
| Analysecertifikat | Yes |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Sodium Bromide |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Produktlinje | Bromide Ion Selective Electrodes Including 9635BNWP |
| Koncentration | 0,1 M NaBr |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (udstyr) | Bromide Ion Selective Electrode |
| Løsningstype | Calibration Standard |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.