Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder
Beskrivelse
Tag nøjagtige, reproducerbare ionkoncentrationsmålinger ved at kalibrere din Ion Selective Electrode med høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Brug disse standarder med elektroder, herunder ammoniak, chlorid, fluorid, nitrat, kalium, sølv, natrium og sulfid. Orion kalibreringsstandarder er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alle standarder er 1 pint (475 ml) flasker, medmindre andet er angivet.
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | Sodium Standard |
Analysecertifikat | Yes |
Koncentration eller sammensætningsnoter | C of A Acceptance Range: 100.0 ppm +/ 0.5 ppm Sodium Chloride as Sodium |
Sporbarhed til NIST | Yes |
Produktlinje | Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN |
Fysisk form | Væske |
Koncentration | 100 ppm as Na+ |
Farve | Farveløs |
Til brug med (udstyr) | Sodium Ion Selective Electrode |
Løsningstype | Calibration Standard |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Application Notes
Brochures
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.