Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder
Artikelnummer. 11787647
Skift visning
Analyt- eller komponentnavne:
Ammonia
Bromide
Calcium
Carbon Dioxide
Chloride
Chloride and Sodium
Cupric
Fluoride
Iodide
Lead
Nitrate
Potassium
Residual Chlorine
Sodium
Sodium Known Addition
Sulfate Standard for Lead ISE
Water Hardness
Koncentration:
0,1 M KCl
0,1 M NH4Cl
0,1 M NaBr
0,1 M NaCl
0,1 M NaF
0,1 M NaHCO3
0,1 M NaI
0,1 M NaNO3
0,1 M NaSO4
0,1 M Pb(ClO4) 2
0,1 mio.
1 M NaCl
1 ppm som F- med TISAB II
1 ppm som F- med TISAB II og 10 ppm som F- med TISAB II
10 ppm som F- med TISAB II
10 ppm som Na+
100 ppm som CaCO3
100 ppm som Cl-
100 ppm som Cl2
100 ppm som F-
100 ppm som N
100 ppm som Na+
1000 ppm som CaCO3
1000 ppm som Cl-
1000 ppm som N
1000 ppm som Na+
1000 ppm som Na+ med ISA
2 ppm som F- med TISAB II
Pakningsstørrelse:
475ml
Hver
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Analyt- eller komponentnavne Koncentration unitSize
11787647 Sodium 10 ppm som Na+ 475ml
11757677 Ammonia 0,1 M NH4Cl 475ml
11767677 Ammonia 1000 ppm som N 475ml
11707687 Ammonia 100 ppm som N 475ml
11966079 Bromide 0,1 M NaBr 475ml
11956089 Calcium 0,1 mio. 475ml
11727677 Carbon Dioxide 0,1 M NaHCO3 475ml
11737677 Carbon Dioxide 1000 ppm som CaCO3 475ml
11727657 Chloride and Sodium 0,1 M NaCl 475ml
11747657 Chloride 1000 ppm som Cl- 475ml
12059957 Chloride 100 ppm som Cl- 475ml
11727707 Residual Chlorine 100 ppm som Cl2 475ml
11757657 Cupric 0,1 mio. 475ml
11737647 Fluoride 0,1 M NaF 475ml
11747647 Fluoride 100 ppm som F- 475ml
11768236 Fluoride 10 ppm som F- med TISAB II 475ml
10252921 Fluoride 2 ppm som F- med TISAB II 475ml
11748236 Fluoride 1 ppm som F- med TISAB II 475ml
11777647 Fluoride 1 ppm som F- med TISAB II og 10 ppm som F- med TISAB II Hver
11727667 Iodide 0,1 M NaI 475ml
10625091 Iodide 0,1 M NaI Hver
11976089 Lead 0,1 M Pb(ClO4) 2 475ml
11787667 Sulfate Standard for Lead ISE 0,1 M NaSO4 475ml
11762867 Nitrate 0,1 M NaNO3 475ml
12760588 Nitrate 1000 ppm som N Hver
11772867 Nitrate 1000 ppm som N 475ml
12891401 Nitrate 100 ppm som N 475ml
11757527 Nitrate 100 ppm som N Hver
11792867 Potassium 0,1 M KCl 475ml
11732787 Sodium 1000 ppm som Na+ 475ml
11797647 Sodium 100 ppm som Na+ 475ml
11742787 Sodium Known Addition 1000 ppm som Na+ med ISA 475ml
11752737 Sodium Known Addition 1 M NaCl Hver
11712877 Water Hardness 100 ppm som CaCO3 475ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11787647 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 941105
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tag reproducerbare ISE-målinger med Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Til brug med ionselektive elektroder fra ammoniak til vandhårdhed.
Tag nøjagtige, reproducerbare ionkoncentrationsmålinger ved at kalibrere din Ion Selective Electrode med høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Brug disse standarder med elektroder, herunder ammoniak, chlorid, fluorid, nitrat, kalium, sølv, natrium og sulfid. Orion kalibreringsstandarder er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alle standarder er 1 pint (475 ml) flasker, medmindre andet er angivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Oversigt Sodium Standard
Emballage 1 flaske
Analysecertifikat Yes
Koncentration eller sammensætningsnoter C of A Acceptance Range: 10.0 ppm +/ 0.05 ppm Sodium Chloride as Sodium
Sporbarhed til NIST Yes
Produktlinje Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN
Analyt- eller komponentnavne Sodium
Fysisk form Væske
Koncentration 10 ppm som Na+
Farve Farveløs
Til brug med (udstyr) Sodium Ion Selective Electrode
Løsningstype Calibration Standard
Type Calibration Standard
Mængde 475 mL
Afficher plus Afficher moins
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.