Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder
Beskrivelse
Tag nøjagtige, reproducerbare ionkoncentrationsmålinger ved at kalibrere din Ion Selective Electrode med høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Brug disse standarder med elektroder, herunder ammoniak, chlorid, fluorid, nitrat, kalium, sølv, natrium og sulfid. Orion kalibreringsstandarder er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alle standarder er 1 pint (475 ml) flasker, medmindre andet er angivet.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fluoride Standards Bulk Pack |
| Emballage | 8 flasker (4 flasker á 1 ppm F- Standard Forblandet med TISAB II, 4 flasker med 10 ppm F- Standard Forblandet med Forblandet TISAB II) |
| Analysecertifikat | Yes |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | C of A Acceptance Range: 0.50 ppm +/- 0.01 ppm Fluoride, 50:50 Premix of Standard to TISAB II (040906) and 5.0 ppm +/- 0.1 ppm Fluoride, 50:50 Premix of Standard to TISAB II (040908) |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Produktlinje | Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1 ppm som F- med TISAB II og 10 ppm som F- med TISAB II |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (udstyr) | Fluoride Ion Selective Electrode |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.