Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder
Beskrivelse
Tag nøjagtige, reproducerbare ionkoncentrationsmålinger ved at kalibrere din Ion Selective Electrode med høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Brug disse standarder med elektroder, herunder ammoniak, chlorid, fluorid, nitrat, kalium, sølv, natrium og sulfid. Orion kalibreringsstandarder er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alle standarder er 1 pint (475 ml) flasker, medmindre andet er angivet.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Cupric Standard |
| Emballage | 1 flaske |
| Analysecertifikat | Yes |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Cupric Nitrate |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Produktlinje | Cupric Ion Selective Electrodes Including 9629BNWP, 9429BN, 9429SC |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 0.1 M |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (udstyr) | Cupric Ion Selective Electrode |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cupric Standard 0.1 M Cu2+
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- MIXTURE LIST-Indeholder: cupric nitrate
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.