Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder Artikelnummer.: 11757527
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder
Artikelnummer. 11757527
100 ppm as N, Hver
Koncentration:
0.1 M
0.1 M KCl
0.1 M NH4Cl
0.1 M NaBr
0.1 M NaCl
0.1 M NaF
0.1 M NaHCO3
0.1 M NaI
0.1 M NaNO3
0.1 M NaSO4
0.1 M Pb(ClO4)2
1 M NaCl
1 ppm as F- with TISAB II
1 ppm as F- with TISAB II and 10 ppm as F- with TISAB II
10 ppm as F- with TISAB II
10 ppm as Na+
100 ppm as CaCO3
100 ppm as Cl-
100 ppm as Cl2
100 ppm as F-
100 ppm as N
100 ppm as Na+
1000 ppm as CaCO3
1000 ppm as Cl-
1000 ppm as N
1000 ppm as Na+
1000 ppm as Na+ with ISA
2 ppm as F- with TISAB II
Pakningsstørrelse:
475ml
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11757527
Brand: Thermo Scientific™ 930707
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tag reproducerbare ISE-målinger med Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Til brug med ionselektive elektroder fra ammoniak til vandhårdhed.
Tag nøjagtige, reproducerbare ionkoncentrationsmålinger ved at kalibrere din Ion Selective Electrode med høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Brug disse standarder med elektroder, herunder ammoniak, chlorid, fluorid, nitrat, kalium, sølv, natrium og sulfid. Orion kalibreringsstandarder er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alle standarder er 1 pint (475 ml) flasker, medmindre andet er angivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nitrate Standard
Emballage 1 flaske
Analysecertifikat Yes
Koncentration eller sammensætningsnoter C of A Acceptance Range: 100 ppm +/- 1 ppm as Nitrogen
Sporbarhed til NIST Yes
Produktlinje Nitrate Ion Selective Electrodes Including 9707BNWP, 9307BNWP
Fysisk form Væske
Koncentration 100 ppm as N
Farve Farveløs
Til brug med (udstyr) Nitrate Ion Selective Electrode
Løsningstype Calibration Standard
Type Calibration Standard
Mængde 475 mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerDZ1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/01/2025 Artikelnummer930707
PartinummerBQ1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/10/2023 Artikelnummer930707
PartinummerBW1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/05/2023 Artikelnummer930707
PartinummerAU1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/06/2022 Artikelnummer930707
PartinummerZQ1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/11/2021 Artikelnummer930707
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder >