Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder
Description
Tag nøjagtige, reproducerbare ionkoncentrationsmålinger ved at kalibrere din Ion Selective Electrode med høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Brug disse standarder med elektroder, herunder ammoniak, chlorid, fluorid, nitrat, kalium, sølv, natrium og sulfid. Orion kalibreringsstandarder er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alle standarder er 1 pint (475 ml) flasker, medmindre andet er angivet.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Sodium Known Addition KAP Kit |
| Emballage | 4 flasker (3 flasker med 1 M NaCl-standard med ISA, 1 flaske ISA-opløsning) |
| Analysecertifikat | Yes |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | C of A Acceptance Range: 1.000 M +/- 0.005 M Sodium Chloride |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Produktlinje | Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN |
| Analyt- eller komponentnavne | Known addition kit - 3 x 475mL of 1M NaCl standard with ISA and 1 x 475mL ISA |
| Koncentration | 1 M NaCl |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (udstyr) | Sodium Ion Selective Electrode |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium Kap Analysis Standard with ISA
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- MIXTURE LIST-Indeholder: ammonium hydroxide,ammonium chloride
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.