Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder
Beskrivelse
Tag nøjagtige, reproducerbare ionkoncentrationsmålinger ved at kalibrere din Ion Selective Electrode med høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Brug disse standarder med elektroder, herunder ammoniak, chlorid, fluorid, nitrat, kalium, sølv, natrium og sulfid. Orion kalibreringsstandarder er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alle standarder er 1 pint (475 ml) flasker, medmindre andet er angivet.
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | Sodium Known Addition KAP Standard |
Emballage | 1 flaske |
Analysecertifikat | Yes |
Koncentration eller sammensætningsnoter | C of A Acceptance Range: 1000 ppm +/ 5 ppm Sodium Chloride as Sodium |
Sporbarhed til NIST | Yes |
Produktlinje | Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN |
Fysisk form | Væske |
Koncentration | 1000 ppm as Na+ with ISA |
Farve | Farveløs |
Til brug med (udstyr) | Sodium Ion Selective Electrode |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Application Notes
Brochures
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Sikkerhed og håndtering
- Sodium Known Addition Standard with ISA
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- MIXTURE LIST-Indeholder: ammonium chloride, sodium chloride, ammonium hydroxide
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.