Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder
Beskrivelse
Tag nøjagtige, reproducerbare ionkoncentrationsmålinger ved at kalibrere din Ion Selective Electrode med høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Brug disse standarder med elektroder, herunder ammoniak, chlorid, fluorid, nitrat, kalium, sølv, natrium og sulfid. Orion kalibreringsstandarder er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alle standarder er 1 pint (475 ml) flasker, medmindre andet er angivet.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Carbon Dioxide Standard |
| Emballage | 1 flaske |
| Analysecertifikat | Yes |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | C of A Acceptance Range: 0.01000 M +/- 0.00005 M Sodium Bicarbonate |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Produktlinje | Carbon Dioxide Ion Selective Electrodes Including 9502BNWP |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1000 ppm som CaCO3 |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (udstyr) | Carbon Dioxide Ion Selective Electrode |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.