Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder Artikelnummer.: 11727667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1012.27 DKK
    1007.23 DKK / 475ml
    Spare 5.04 DKK
    0.50% Slukket
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder
Artikelnummer. 11727667
0.1 M NaI, 475ml
Koncentration:
0.1 M
0.1 M KCl
0.1 M NH4Cl
0.1 M NaBr
0.1 M NaCl
0.1 M NaF
0.1 M NaHCO3
0.1 M NaI
0.1 M NaNO3
0.1 M NaSO4
0.1 M Pb(ClO4)2
1 M NaCl
1 ppm as F- with TISAB II
1 ppm as F- with TISAB II and 10 ppm as F- with TISAB II
10 ppm as F- with TISAB II
10 ppm as Na+
100 ppm as CaCO3
100 ppm as Cl-
100 ppm as Cl2
100 ppm as F-
100 ppm as N
100 ppm as Na+
1000 ppm as CaCO3
1000 ppm as Cl-
1000 ppm as N
1000 ppm as Na+
1000 ppm as Na+ with ISA
2 ppm as F- with TISAB II
Pakningsstørrelse:
475ml
Hver
Artikelnummer. 11727667
Brand: Thermo Scientific™ 945306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1012.27 DKK
    1007.23 DKK / 475ml
    Spare 5.04 DKK
    0.50% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tag reproducerbare ISE-målinger med Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Til brug med ionselektive elektroder fra ammoniak til vandhårdhed.
Tag nøjagtige, reproducerbare ionkoncentrationsmålinger ved at kalibrere din Ion Selective Electrode med høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Brug disse standarder med elektroder, herunder ammoniak, chlorid, fluorid, nitrat, kalium, sølv, natrium og sulfid. Orion kalibreringsstandarder er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alle standarder er 1 pint (475 ml) flasker, medmindre andet er angivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Iodide Standard
Emballage 1 flaske
Analysecertifikat Yes
Koncentration eller sammensætningsnoter C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Sodium Iodide
Sporbarhed til NIST Yes
Produktlinje Iodide Ion Selective Electrodes Including 9653BNWP, 9453BN
Koncentration 0.1 M NaI
Farve Farveløs
Til brug med (udstyr) Iodide Ion Selective Electrode
Løsningstype Calibration Standard
Type Calibration Standard
Mængde 475 mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerCR1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/12/2024 Artikelnummer945306
PartinummerCT1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/07/2024 Artikelnummer945306
PartinummerBP1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2023 Artikelnummer945306
PartinummerBX1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/05/2023 Artikelnummer945306
PartinummerAS1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/08/2022 Artikelnummer945306
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder >