Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder
Beskrivelse
Tag nøjagtige, reproducerbare ionkoncentrationsmålinger ved at kalibrere din Ion Selective Electrode med høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Brug disse standarder med elektroder, herunder ammoniak, chlorid, fluorid, nitrat, kalium, sølv, natrium og sulfid. Orion kalibreringsstandarder er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alle standarder er 1 pint (475 ml) flasker, medmindre andet er angivet.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Water Hardness and Calcium Standard |
| Emballage | 1 flaske |
| Analysecertifikat | Yes |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | C of A Acceptance Range: 100.0 ppm +/- 0.5 ppm Calcium Carbonate as Calcium Chloride |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Produktlinje | Calcium Ion Selective Electrodes Including 9720BNWP |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 100 ppm as CaCO3 |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (udstyr) | Calcium Ion Selective Electrode |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.