Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ion Specific Electrode Kits
Artikelnummer. 16661624 Shop alle Thermo Scientific produkter
Elektrode:
Fluorid ISE
HP Ammoniak ISE
Artikelnummer. 16661624
Brand: Thermo Scientific™ 9512HPBNSLN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sørg for korrekt måling ved at bruge højkvalitetselektroder og reagenser til ionspecifik måling. Det er nemt at bestille! Alle de forbrugsstoffer, du skal bruge til at måle fluor eller ammoniak i vand og spildevand, fås med ét varenummer. Nu med NYE 0,5 ppm og 5,0 ppm fluoridstandarder med TISAB II til lavt niveau af fluoridanalyse
Udfør hurtige og nøjagtige målinger ved at bruge høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ Ionspecifikke elektroder og reagenser til ionspecifik måling. Det er nemt at bestille! Vi tilbyder en omfattende portefølje af ionselektive elektrodekalibreringsstandarder, ionstyrkejusteringer, reagenser og fyldløsninger til dine ISE-målingsbehov. Alle de forbrugsstoffer, du skal bruge til at måle fluor eller ammoniak i vand og spildevand, fås med ét varenummer. Nu med NYE 0,5 ppm og 5,0 ppm fluoridstandarder med TISAB II til lavt niveau af fluoridanalyse.
Fluoride ISE Kit
  • Orion Combination Fluoride ISE features the Thermo™ Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ junction which contributes to highly stable and precise fluoride measurements while simplifying electrode maintenance.
  • 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 and 10.0 ppm Fluoride Standards are pre-mixed with total ionic strength adjustor for your convenience. No dilution and no addition of ionic strength adjustor needed.
  • Total Ionic Strength Adjustor (TISAB II) included for addition to samples
Ammonia ISE Kit
  • This kit includes the Orion Standard Performance Ammonia ISE (Cat. No. 9512BNWP) and is ideal for mid to high ammonia level measurements.
  • The Ionic Strength Adjuster (ISA) (Cat. No. 951211) included in the kit, is formulated for samples containing metallic ions and has pH indicating blue dye added, so you know the pH is correct for analysis.
  • This kit includes the Orion Standard Performance Ammonia ISE (Cat. No. 9512BNWP) and is ideal for mid to high ammonia level measurements.
  • The Ionic Strength Adjuster (ISA) (Cat. No. 951211) included in the kit, is formulated for samples containing metallic ions and has pH indicating blue dye added, so you know the pH is correct for analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Ammonia Analysis
Konnektortyper BNC (Waterproof)
Oversigt HP Ammonia Ion Selective Electrode and Reagent Kit
Diameter (engelsk) Krop 0.47 in.
Diameter (metrisk) krop 12mm
Diameter (metrisk) Kap 16mm
Type påfyldningsopløsning HP Ammonia ISE fill sol PN 951209
Intern reference 9512HPBNWP
Knudepunkt Sure-Flow Junction
Længde (engelsk) 4.75 in.
Længde (engelsk) Kabel 39.40 in.
Længde (metrisk) 120mm
Længde (metrisk) kabel 1m
Materiale Epoxy
Driftsområde (metrisk) Ranges: 1.0 to 5 x 10E-7M
Temperatur (engelsk) Drift 32-122°F
membran Ammonia Gas Sensing PN 951214
Svartid < 2 min at 1 ppm and up
Model- 9512HPBNWP
Elektrode HP Ammoniak ISE
Temperaturområde (metrisk). 0-50°C
Til brug med (udstyr) ISE Meter
Temperatur (metrisk) Drift 25°C
Type Ammonia Ion Selective Electrode and Reagent Kit