Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ion Specific Electrode Kits
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør hurtige og nøjagtige målinger ved at bruge høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ Ionspecifikke elektroder og reagenser til ionspecifik måling. Det er nemt at bestille! Vi tilbyder en omfattende portefølje af ionselektive elektrodekalibreringsstandarder, ionstyrkejusteringer, reagenser og fyldløsninger til dine ISE-målingsbehov. Alle de forbrugsstoffer, du skal bruge til at måle fluor eller ammoniak i vand og spildevand, fås med ét varenummer. Nu med NYE 0,5 ppm og 5,0 ppm fluoridstandarder med TISAB II til lavt niveau af fluoridanalyse.
Fluorid ISE Kit
- Orion Combination Fluoride ISE har Thermo™ Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ junction, som bidrager til meget stabile og præcise fluoridmålinger, samtidig med at elektrodevedligeholdelsen forenkles.
- 0,5, 1,0, 2,0, 5,0 og 10,0 ppm fluoridstandarder er forblandet med total ionstyrkejustering for din bekvemmelighed. Ingen fortynding og ingen tilsætning af ionstyrkejustering nødvendig.
- Total ionisk styrkejustering (TISAB II) inkluderet til tilføjelse til prøver
Ammoniak ISE Kit
- Dette sæt inkluderer Orion Standard Performance Ammoniak ISE (Kat. nr. 9512BNWP) og er ideel til middel til høj ammoniakniveaumåling.
- Ionic Strength Adjuster (ISA) (kat. nr. 951211), der er inkluderet i sættet, er formuleret til prøver, der indeholder metalliske ioner og har tilføjet pH, der indikerer blåt farvestof, så du ved, at pH er korrekt til analyse.
- Dette sæt inkluderer Orion Standard Performance Ammoniak ISE (Kat. nr. 9512BNWP) og er ideel til middel til høj ammoniakniveaumåling.
- Ionic Strength Adjuster (ISA) (kat. nr. 951211), der er inkluderet i sættet, er formuleret til prøver, der indeholder metalliske ioner og har tilføjet pH, der indikerer blåt farvestof, så du ved, at pH er korrekt til analyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Fluoridanalyse |
| Konnektortyper | BNC, vandtæt |
| Oversigt | Lavniveau fluoridion selektiv elektrode og reagenssæt |
| Diameter (engelsk) Krop | 0,55 tommer. |
| Diameter (metrisk) krop | 14mm |
| Diameter (metrisk) Kap | 17mm |
| Type påfyldningsopløsning | Optimale resultater A fill sol PN 90061 |
| Intern reference | 9609BNWP |
| Knudepunkt | Fritflydende Sure-Flow junction sikrer stabil |
| Længde (engelsk) | 4,75 tommer. |
| Vis mere |