Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ion-selektivt elektrodetilbehør
Artikelnummer. p-4530043
Til brug med (udstyr):
ISE Halvcelleelektroder
Ionselektiv elektrode
Type:
Håndtag
Ion-selektivt elektrodetilbehør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10461213
Brand: Thermo Scientific™ 9300BNWP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ Ionselektiv elektrodetilbehør til ionselektive elektroder i solid state og plastmembran.
Elektrodehåndtag bruges sammen med plastmembrankombinationer eller halvcelleelektroder. Poleringsstrimler hjælper med at genoprette ydeevnen af faststof-, halvcelle- eller kombinationsionselektive elektroder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Håndtag til ISE Halvcelle Plastic Membran Elektroder med BNC vandtæt stik
Til brug med (udstyr) ISE Halvcelleelektroder
Type Håndtag
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.