Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ion-selektivt elektrodetilbehør
Artikelnummer. 10461213
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ISE Halvcelleelektroder
Ionselektiv elektrode
Type:
Håndtag
Poleringsstrimler
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type Pakningsstørrelse
10461213 ISE Halvcelleelektroder Håndtag Hver
10428722 Ionselektiv elektrode Poleringsstrimler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10461213 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9300BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4645.00 DKK
    4334.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 310.18 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ Ionselektiv elektrodetilbehør til ionselektive elektroder i solid state og plastmembran.
Elektrodehåndtag bruges sammen med plastmembrankombinationer eller halvcelleelektroder. Poleringsstrimler hjælper med at genoprette ydeevnen af faststof-, halvcelle- eller kombinationsionselektive elektroder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Håndtag til ISE Halvcelle Plastic Membran Elektroder med BNC vandtæt stik
Til brug med (udstyr) ISE Halvcelleelektroder
Type Håndtag
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.