Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Iodid-ion-selektive elektroder
Artikelnummer. p-4529785
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10169860
Brand: Thermo Scientific™ 9453BN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få hurtige, stabile og pålidelige aflæsninger af iodidioner i vandige opløsninger.
Få hurtige og stabile aflæsninger vha Thermo Scientific™ Orion™ Jodidelektroder med indbygget Thermo Scientific™ Sure-Flow™ reference. Kombinationsdesign reducerer mængden af påkrævet prøve og reducerer spild.
  • Kalibreringsstandarder katalognummer: 945306 - 0,1M NaI Påkrævet ISA katalognummer: 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt Med BNC stik
Til brug med (udstyr) ISE måler
Type Halvcelle i fast tilstand