Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Iodid-ion-selektive elektroder
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Få hurtige og stabile aflæsninger vha Thermo Scientific™ Orion™ Jodidelektroder med indbygget Thermo Scientific™ Sure-Flow™ reference. Kombinationsdesign reducerer mængden af påkrævet prøve og reducerer spild.
- Calibration standards catalog number: 945306 - 0.1M NaI Required ISA catalog number: 940011
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Skruelåg |
| Oversigt | With screw cap connector |
| Til brug med (udstyr) | ISE Meter |
| Type | Combination ISE |