Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Iodid-ion-selektive elektroder
Artikelnummer. 10191351
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Fast 1,2 m BNC Kabel
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10191351 BNC (Vandtæt) Hver
10169860 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
10288420 Skruelåg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10191351 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9653BNWP
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Få hurtige, stabile og pålidelige iodidionmålinger i vandige opløsninger.
Få hurtige og stabile aflæsninger vha Thermo Scientific™ Orion™ Jodidelektroder med indbygget Thermo Scientific™ Sure-Flow™ reference. Kombinationsdesign reducerer mængden af påkrævet prøve og reducerer spild.
Funktioner:
  • 9653BNWP er en kombinationselektrode med en Sure-Flow™ samling, der muliggør nem rengøring. Når konventionelle elektrodeovergange tilstoppes, kan Sure-Flow-overgangen åbnes og skylles ren blot ved at trykke på kappen.
  • Iodid halvcelleelektrode 9453BN skal bruges sammen med Orion 900200 sure flow dobbelt junction-elektroden.
Nødvendige løsninger:
  • Standard
    • 945306 0,1 M jodidstandard, 475 ml flaske
  • ISA
    • 940011 ISA for iodidmålinger, 475 ml flaske
  • Opløsning til påfyldning af elektroder
    • 900063 Optimale resultater D-elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
    • 900002 Indre fyldopløsning til dobbelt overgang ref-elektrode, 5 x 60 ml flasker
    • 900003 Ydre fyldopløsning til dobbelt overgang ref-elektrode, 5 x 60 ml flasker
Genstande inkluderet med:
  • 9653BNWP
    • 900063 Optimale resultater D-elektrodefyldningsløsning, 60 ml 1 flaske
    • 948201 Poleringsstrimmel. Antal 2.
    9453BN
    • 948201 Poleringsstrimmel. Antal 1.
Garantiperiode
  • 12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Oversigt Med vandtæt BNC stik
Knudepunkt Sure-Flow Junction
Materiale Epoxy
Til brug med (udstyr) ISE-måler
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombinations-ISE