Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Iodid-ion-selektive elektroder
Beskrivelse
Få hurtige og stabile aflæsninger vha Thermo Scientific™ Orion™ Jodidelektroder med indbygget Thermo Scientific™ Sure-Flow™ reference. Kombinationsdesign reducerer mængden af påkrævet prøve og reducerer spild.
- Kalibreringsstandarder katalognummer: 945306 - 0,1M NaI Påkrævet ISA katalognummer: 940011
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Oversigt | Med BNC stik |
| Til brug med (udstyr) | ISE måler |
| Type | Halvcelle i fast tilstand |