Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Højtydende ammoniakkombination ionselektiv elektrode
Artikelnummer. 10659663
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10659663 BNC (Vandtæt) Hver
1 options
Artikelnummer. 10659663 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9512HPBNWP
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Opnå hurtige, enkle, nøjagtige og økonomiske resultater ved lavt niveau af ammoniakmålinger.
Opnå en mere lineær respons ved lavere niveauer og forbedret responstid i ammoniakmålinger med Thermo Scientific™ Orion™ Højtydende ammoniakelektrode, en ammoniakgasfølende elektrode.
Ammoniak er et vigtigt aspekt af spildevands- og miljøstyring. 9512HPBNWP overholder SM 4500-NH3 D-1997 eller E-1997; ASTM D1426-08 (B).
Funktioner:
  • 9512HPBNWP har en hydrofob gasgennemtrængelig membranteknologi til brug med enten løs membran 951214 eller præmonterede membranhætter 951215. God til prøver med< 0,1 mg/L ammoniak.
Nødvendige løsninger:
  • Standarder
    • 951006 0,1 M NH 4 Cl standard, 475 mL flaske
    • 951007 1000 ppm ammoniak som nitrogen standard, 475 ml flaske
    • 951207 100 ppm ammoniak som nitrogen standard, 475 ml flaske
  • ISA
    • 951011 Alkalisk reagens, 475 ml flaske
    • 951210 Ammoniak lavt niveau ISA med blåt farvestof, 475 ml flaske
    • 951211 Ammoniak ISA med blåt farvestof, 475 ml flaske
  • Opløsning til påfyldning af elektroder
    • 951209 Elektrodepåfyldningsopløsning, 60 ml flaske
  • Opbevaringsløsning
    • 951213 Ammoniakelektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml flaske
Nødvendige forbrugsstoffer:
  • Membraner
    • 951214 Løse membraner til HP elektroder, æske med 20 stk
    • 951215 Formonteret ydre krop og membranhætte til HP elektroder, 3 stk
  • Varer medfølger
    • 951209 Elektrodepåfyldningsopløsning, 60mL 2 flasker
    • 951214 Løse membraner, æske med 20 stk. 1 æske
    • 951215 Formonteret ydre krop og membranhætte til HP elektroder, 3 stk
Garantiperiode:
  • 12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Water testing, wastewater, biosolids, aquaculture, seafood, biological samples, wine, TKN, air.
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Oversigt Ammoniak højtydende ionselektiv elektrode
Diameter (metrisk) krop 12mm
Type påfyldningsopløsning Højtydende ammoniakelektrodefyldningsopløsning
Intern reference Flygtige aminer
Knudepunkt Annular PTFE
Længde (metrisk) 120mm
Længde (metrisk) kabel 1M
Materiale Epoxy
Temperatur (engelsk) Drift 32° til 122 °F
Certificeringer/compliance ASTM D1426, Standard Methods 4500-NH3 D, EPA Method 1689, ISO 6778, OSHA ID-164.
Til brug med (udstyr) ISE Meter with a BNC Connection
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
Type Ammoniak elektrode