Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Kombinations pH-elektroder
Artikelnummer. 10709185
Type påfyldningsopløsning:
Gelfyldt
Væskefyldt
Knudepunkt:
Dobbelt
Enkel
Ental
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10709185
Brand: Thermo Scientific™ GS9156BNWP
Miljøvenlige laboratorie-pH-elektroder, der opfylder RoHS-kravene ved ikke at indeholde bly, kviksølv eller andre farlige stoffer— gør bortskaffelse af gamle elektroder let og problemfri.
Thermo Scientific™ Orion™ Grønne elektroder er den første laboratorieelektrode, der ikke indeholder bly, kviksølv eller andre farlige stoffer og er fuldstændig ROHS-kompatible. GD9156BNWP er en genopfyldelig elektrode, der giver pålidelige og nøjagtige målinger af rutineprøver, men som er bedst egnet til behandlet spildevand, destilleret vand og spildevand. GD9106BNWP og GS9106BNWP indeholder en gel med lav vedligeholdelse, der er bedst egnet til mark- eller plantebrug og uddannelsesinstitutioner, hvor minimal vedligeholdelse er påkrævet.
  • No disposal issues, no disposal cost
  • Choice of single-junction models for clean-water measurements, or double-junction models for dirty-water testing
  • Choice of refillable or low-maintenance gel-filled models
  • Duarable epoxy body
  • pH Range: 0 to 14
  • Dimensions: 120 × 12mm, cap dia. 16mm
  • Waterproof BNC connector, 1m cable; fit any meter with BNC input
Warranty:
  • 12 months from date of purchase (GD9156BNWP)
  • 6 months from date of purchase (GS9106BNWP and GD9106BNWP)
garanti
  • 12 måneder fra købsdatoen (GD9156BNWP)
  • 6 måneder fra købsdatoen (GS9106BNWP og GD9106BNWP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Liquid-filled
Konnektortyper BNC (Waterproof)
Knudepunkt Enkel
Materiale Epoxy Body
pH-område 0 to 14
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 90°C
Type Green Combination pH Electrode, liquid-filled
Type påfyldningsopløsning Væskefyldt
Til brug med (udstyr) Orion pH Meter
Længde (engelsk) Kabel 39.3 in.
Længde (metrisk) kabel 1 m