Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Kombinations pH-elektroder
Artikelnummer. 10359834
Skift visning
Type påfyldningsopløsning:
Gelfyldt
Væskefyldt
Knudepunkt:
Dobbelt
Enkel
Ental
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type påfyldningsopløsning Knudepunkt unitSize
10359834 Væskefyldt Dobbelt Hver
11547054 Gelfyldt Dobbelt Hver
11567054 Gelfyldt Ental Hver
10709185 Væskefyldt Enkel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10359834 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. GD9156BNWP
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Miljøvenlige laboratorie-pH-elektroder, der opfylder RoHS-kravene ved ikke at indeholde bly, kviksølv eller andre farlige stoffer— gør bortskaffelse af gamle elektroder let og problemfri.
Thermo Scientific™ Orion™ Grønne elektroder er den første laboratorieelektrode, der ikke indeholder bly, kviksølv eller andre farlige stoffer og er fuldstændig ROHS-kompatible. GD9156BNWP er en genopfyldelig elektrode, der giver pålidelige og nøjagtige målinger af rutineprøver, men som er bedst egnet til behandlet spildevand, destilleret vand og spildevand. GD9106BNWP og GS9106BNWP indeholder en gel med lav vedligeholdelse, der er bedst egnet til mark- eller plantebrug og uddannelsesinstitutioner, hvor minimal vedligeholdelse er påkrævet.
  • Ingen bortskaffelsesproblemer, ingen bortskaffelsesomkostninger
  • Valg af modeller med enkelt kryds til rentvandsmålinger eller modeller med dobbelt kryds til test af snavset vand
  • Vælg mellem genopfyldelige eller gelfyldte modeller med lav vedligeholdelse
  • Holdbar epoxy krop
  • pH-område: 0 til 14
  • Dimensioner: 120x 12 mm, hætte dia. 16 mm
  • Vandtæt BNC-stik, 1m kabel; passer til enhver måler med BNC-indgang
Garanti :
  • 12 måneder fra købsdatoen (GD9156BNWP)
  • 6 måneder fra købsdatoen (GS9106BNWP og GD9106BNWP)
garanti
  • 12 måneder fra købsdatoen (GD9156BNWP)
  • 6 måneder fra købsdatoen (GS9106BNWP og GD9106BNWP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Væske fyldt
Konnektortyper
Vandtæt BNC
Knudepunkt Dobbelt
Materiale Epoxy krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 90 °C
Type Grøn Combination pH-elektrode, væskefyldt
Type påfyldningsopløsning Væskefyldt
Til brug med (udstyr) Orion pH-måler
Længde (engelsk) Kabel 39,3 tommer
Længde (metrisk) kabel 1 m