Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membraner
Artikelnummer. 10758971
Skift visning
Til brug med (udstyr):
HP Ammoniakelektrode, 9512HPBNWP
HP Ammoniakelektrode, 9512HPBNWP, 9512HP
Kuldioxidelektrode, 9502BNMP
Standard ammoniakelektrode, 9512BNWP, 9512
Inkluderer:
20 løse membraner
3 bundne membraner
3 membraner
4 membraner
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Pakke med 3
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Inkluderer Pakningsstørrelse
10758971 Standard ammoniakelektrode, 9512BNWP, 9512 3 bundne membraner Pakke med 3
10408532 Kuldioxidelektrode, 9502BNMP 4 membraner Hver
10292441 Standard ammoniakelektrode, 9512BNWP, 9512 20 løse membraner Pakke med 20
10554454 HP Ammoniakelektrode, 9512HPBNWP, 9512HP 20 løse membraner Pakke med 20
10165673 HP Ammoniakelektrode, 9512HPBNWP 3 membraner Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10758971 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 951205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 DKK
    1499.89 DKK / Pakke med 3
    Spare 85.11 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Vælg mellem løse eller formonterede membraner for nem brug med Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membraner.
Vælg mellem løse eller formonterede membraner for nem brug med Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membraner.
Friske membraner giver optimal ydeevne med gasfølende ionselektive elektroder. Ammoniakelektroder kræver forskellige membraner, hvis der bruges standardelektrode eller højtydende ammoniakelektrode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gas-Sensing ISE membran
Til brug med (udstyr) Standard ammoniakelektrode, 9512BNWP, 9512
Type Gasfølende ISE-membran
Inkluderer 3 bundne membraner
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.