Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membraner
Beskrivelse
Vælg mellem løse eller formonterede membraner for nem brug med Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membraner.
Friske membraner giver optimal ydeevne med gasfølende ionselektive elektroder. Ammoniakelektroder kræver forskellige membraner, hvis der bruges standardelektrode eller højtydende ammoniakelektrode.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gas-Sensing ISE membran |
| Til brug med (udstyr) | HP Ammoniakelektrode, 9512HPBNWP, 9512HP |
| Type | Gasfølende ISE-membran |
| Inkluderer | 20 Loose Membranes |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.