Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membraner
Artikelnummer. 10408532
Skift visning
Til brug med (udstyr):
HP Ammoniakelektrode, 9512HPBNWP
HP Ammoniakelektrode, 9512HPBNWP, 9512HP
Kuldioxidelektrode, 9502BNMP
Standard ammoniakelektrode, 9512BNWP, 9512
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Pakke med 3
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10408532 Kuldioxidelektrode, 9502BNMP Hver
10292441 Standard ammoniakelektrode, 9512BNWP, 9512 Pakke med 20
10758971 Standard ammoniakelektrode, 9512BNWP, 9512 Pakke med 3
10554454 HP Ammoniakelektrode, 9512HPBNWP, 9512HP Pakke med 20
10165673 HP Ammoniakelektrode, 9512HPBNWP Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10408532 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 950204
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem løse eller formonterede membraner for nem brug med Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membraner.
Vælg mellem løse eller formonterede membraner for nem brug med Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membraner.
Friske membraner giver optimal ydeevne med gasfølende ionselektive elektroder. Ammoniakelektroder kræver forskellige membraner, hvis der bruges standardelektrode eller højtydende ammoniakelektrode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Til kuldioxidelektrode 9502BNMP; Fire membraner med O-ringe
Til brug med (udstyr) Kuldioxidelektrode, 9502BNMP
Type Gasfølende ISE-membran
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.