Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Fluoroborat Halvcelle
Artikelnummer. 10222831
Skift visning
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
10222831 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 10222831 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9305BN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forynge nemt og økonomisk Thermo Scientific™ Orion™ Fluoroborat Halvcelle.
Thermo Scientific™ OrionFluoroborate Halvcelle kan nemt og økonomisk forynges.
  • Kalibreringsstandards katalognummer: Se instruktionsmanualen
  • Påkrævet ISA-katalognummer: 930711
  • Påkrævet reference: 900200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Type Fluoroborat halvcelle
Oversigt Fluoroborat halvcelle med BNC-stik
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.