Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Fluorid-elektroder
Artikelnummer. 10663951
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Fast 1,2 m BNC Kabel
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
10663951 Skruelåg Hver
10769161 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
10374141 BNC (Vandtæt) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10663951 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9409SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5770.00 DKK
    5386.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 383.19 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk frie fluoridioner i vandige opløsninger.
Mål frie fluoridioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Fluorid-elektroder.
Måling af fluorid i drikkevand ved hjælp af en ionselektiv elektrode er en godkendt ASTM-metode: ASTM D 1179 En separat referenceelektrode er unødvendig med kombinationsfluoridelektroden, hvilket gør den praktisk at bruge med små prøvemængder.
  • Den fritflydende Sure-Flow-forbindelse sikrer stabile, afdriftsfrie potentialer.
  • Når konventionelle elektrodeforbindelser tilstoppes, kan Sure-Flow-forbindelsen åbnes og skylles ren blot ved at trykke på hætten.
  • Fluorid-halvcelleelektroden, der bruges sammen med Orion 900100 Referenceelektrode med en enkelt forbindelse, giver fordelene ved Sure-Flow forbindelsesdesignet:
    • Kalibreringsstandarder katalognummer: 940906— 0,1 M NaF; 940907— 100 ppm F -; 040906— 1 ppm F - med TISAB II; 040907— 2 ppm F - med TISAB II; 940908— 10 ppm F - med TISAB II
    • Påkrævet ISA-katalognummer: 940909— TISAB II; 940911— TISAB III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Skruelåg
Oversigt Fluorid halvcelle i fast tilstand
Diameter (engelsk) Krop 0,51 tommer
Diameter (metrisk) krop 13mm
Type påfyldningsopløsning 900061 (9609BNWP og 960900); 900001 med 900100 referenceelektrode med enkelt forbindelse (9409BN, 9409SC og 940900)
Længde (engelsk) 4,33 tommer
Længde (engelsk) Kabel 39 tommer
Længde (metrisk) 110mm
Længde (metrisk) kabel 1m
Materiale Epoxy
Temperatur (engelsk) Drift Kontinuerlig: 32 til 176° F; Intermitterende: 176 °F til 212 °F
Til brug med (udstyr) ISE-måler
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C (Kontinuerlig), 80 °C til 100 °C (Intermitterende)
Måleområde 1 x 10-6 M til mættet 0,02 ppm til mættet
Parameter Enkeltcellet ionselektiv elektrode
Genopfyldelig Ja