Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Fluorid-elektroder
Artikelnummer. 10374141
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Fast 1,2 m BNC Kabel
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10374141 BNC (Vandtæt) Hver
10769161 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
10663951 Skruelåg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10374141 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9609BNWP
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Mål hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk frie fluoridioner i vandige opløsninger.
Mål frie fluoridioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Fluorid-elektroder.
Måling af fluorid i drikkevand ved hjælp af en ionselektiv elektrode er en godkendt ASTM-metode: ASTM D 1179 En separat referenceelektrode er unødvendig med kombinationsfluoridelektroden, hvilket gør den praktisk at bruge med små prøvemængder.
  • Den fritflydende Sure-Flow-forbindelse sikrer stabile, afdriftsfrie potentialer.
  • Når konventionelle elektrodeforbindelser tilstoppes, kan Sure-Flow-forbindelsen åbnes og skylles ren blot ved at trykke på hætten.
  • Fluorid-halvcelleelektroden, der bruges sammen med Orion 900100 Referenceelektrode med en enkelt forbindelse, giver fordelene ved Sure-Flow forbindelsesdesignet:
    • Kalibreringsstandard, katalognummer: 940906— 0,1 M NaF; 940907— 100 ppm F -; 040906— 1 ppm F - med TISAB II; 040907— 2 ppm F - med TISAB II; 940908— 10 ppm F - med TISAB II
    • Påkrævet ISA-katalognummer: 940909— TISAB II; 940911— TISAB III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Water, wastewater, stack gases, bones, plating baths, acids, minerals, dental, tissue, soil, food, supplements.
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Oversigt Fluorid Ionplus Sure-Flow Solid State-kombination
Diameter (engelsk) Krop 0,51 tommer
Diameter (metrisk) krop 13mm
Type påfyldningsopløsning 900061 (9609BNWP og 960900); 900001 med 900100 referenceelektrode med enkelt forbindelse (9409BN, 9409SC og 940900)
Knudepunkt Sure-Flow Junction
Længde (engelsk) 4,33 tommer
Længde (engelsk) Kabel 39 tommer
Længde (metrisk) 110mm
Længde (metrisk) kabel 1m
Materiale Epoxy
Temperatur (engelsk) Drift Kontinuerlig: 32 til 176° F; Intermitterende: 176 °F til 212 °F
Certificeringer/compliance ASTM D1179, Standard Methods 4500-F C, EPA SW-846 9214, ASTM D3761, ISO 10359-1, EN 16279, ISO 4694, EPA Methods 13B and 14A
Til brug med (udstyr) ISE-måler
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C (Kontinuerlig), 80 °C til 100 °C (Intermitterende)
Type Kombinations-ISE
Måleområde 1 x 10-6 M til mættet 0,02 ppm til mættet
Parameter Kombineret ionselektiv elektrode
Genopfyldelig Ja