Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Epoxy-bodied polarografisk opløst ilt-elektrode
Artikelnummer. 10434322
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
3 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
10434322 3 m Hver
1 options
Artikelnummer. 10434322 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 081010MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4830.00 DKK
    4506.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 323.58 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Sørg for pålidelige målinger af opløst ilt, uanset hvor din analyse fører dig hen.
Med automatisk temperaturkompensation for nøjagtige målinger tilbyder de polarografiske opløste iltelektroder også praktiske skrue-på-membrankapsler. Dette design reducerer markant elektrodeservicetiden og eliminerer almindelige samlingsproblemer. Elektrodernes alsidighed gør dem kompatible med et bredt spektrum af anvendelser, herunder vand- og spildevandsanalyse, øl- og vintest samt krævende feltarbejde.
Påkrævede opløsninger
Elektrolyt
080514     Polarografisk elektrolytopløsning, 60 ml
Tilbehør
080113      vedligeholdelsessæt til 081010MD inkluderer 2 membranhætter, elektrolytopløsning ROSS pH       
           og poleringsskive
081003       3 Membrankapsler
080017       Kalibreringshylster
080160       BOD-adapter
081045       Plastik sondebeskytter
Genstande inkluderet med 
080113      vedligeholdelsessæt til 081010MD inkluderer 2 membranhætter, elektrolytopløsning ROSS pH       
           og poleringsskive
Garantiperiode
12 måneder fra købsdatoen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kompatible m/Star Series målere
Drift <1 %/dag
Længde (engelsk) Kabel 9.8 ft.
Længde (metrisk) kabel 3 m
Min. Prøveflow 20 cm/sek.
Svartid 90 % af slutværdien på 10 sek.
Sensortyper Dissolved Oxygen
Til brug med (udstyr) Orion Star Series målere
Type DO sonde, epoxy
Opløst ilt (koncentrationsområde) 0 to 90 mg/L
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C