Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrolytopløsning til polarografiske opløste iltprober
Artikelnummer. 10037312
Skift visning
Mængde:
60 ml flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10037312 60 ml flaske Hver
1 options
Artikelnummer. 10037312 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 080514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 DKK
    135.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.21 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Oprethold DO-sonder i optimal arbejdstilstand med Thermo Scientific™ Orion™ Elektrolytopløsning til polarografiske opløste iltprober.
Oprethold DO-sonder i optimal arbejdstilstand med Thermo Scientific™ Orion™ Elektrolytopløsning til polarografiske opløste iltprober, tilgængelig i en praktisk 60 ml flaske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Oversigt Polargrafisk elektrolytopløsning
Til brug med (udstyr) Polarografiske DO-prober
Type Elektrolytopløsning
Mængde 60 ml flaske
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.