Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrode forlængerkabler
Artikelnummer. 10272491
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10272491
Brand: Thermo Scientific™ 910027
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forlæng længden af et elektrodekabel med 15' (4,57 m), når du bruger Thermo Scientific™ Orion™ Elektrode forlængerkabler.
Forlæng længden af et elektrodekabel med 15' (4,57 m), når du bruger Thermo Scientific™ Orion™ Elektrode forlængerkabler. Kan bruges sammen med Orion ATC-prober, enhver referenceelektrode med 2 mm pin-spidskonnektor eller enhver elektrode med et BNC-stik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt 15 fod. Forlængerkabel, BNC-stik
Til brug med (udstyr) Målere og sonder med BNC-stik
Type Elektrode forlængerkabel
Længde (engelsk) Kabel 15 ft.
Længde (metrisk) kabel 4.57 m
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.