Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodeadapterkabler
Artikelnummer. p-4530076
Konnektortyper:
Skruelåg
Målerindgang:
2 mm Pin Tip
BNC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10274442
Brand: Thermo Scientific™ 91CBNC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konverter en elektrode med et stik til det nødvendige stik på en anden måler ved at bruge Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodeadapterkabler.
Konverter en elektrode med et stik til det nødvendige stik på en anden måler ved at bruge Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodeadapterkabler.
  • Til brug med målere, der har BNC-indgange og elektroder med skruelågstik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Skruelåg
Oversigt BNC; skruelåg; Aftageligt kabel til BNC-stik
Til brug med (udstyr) Målere med 2 mm referencestifter, Målere med BNC-stik, Målere med britiske stik, Målere med visse LEMO-stik, Målere med E DIN stik, Målere med radiometerstik, Målere med strippede ledningsindgange, Målere med amerikansk standardstik
Type Elektrodeadapterkabel
Målerindgang BNC