Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodeadapterkabler
Konnektortyper:
Skruelåg
Målerindgang:
2 mm Pin Tip
BNC
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Konverter en elektrode med et stik til det nødvendige stik på en anden måler ved at bruge Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodeadapterkabler.
- Til brug med målere, der har BNC, amerikansk standard, visse LEMO, britiske, E DIN, Radiometer, 2 mm referenceben eller blot strippet ledningsindgange
- Elektroder skal have en amerikansk standard, skruelåg, Karl Fisher eller BNC-stik
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Skruelåg |
| Oversigt | 2 mm Pin Tip; skruelåg; Aftageligt kabel til 2,5 mm Pin Tip Connector |
| Til brug med (udstyr) | Målere med 2 mm referencestifter, Målere med BNC-stik, Målere med britiske stik, Målere med visse LEMO-stik, Målere med E DIN stik, Målere med radiometerstik, Målere med strippede ledningsindgange, Målere med amerikansk standardstik |
| Type | Elektrodeadapterkabel |
| Målerindgang | 2 mm Pin Tip |